Imprimer
3-Hexyne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0430-25ML H0430-5ML
TCIAH0430-25MLEA 72.6 EUR
TCIAH0430-25ML TCIAH0430-5ML
3-Hexyne ≥97.0% (par GC)
3-Hexyne
Formule: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: -61.5
Point d'éclair: –14°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009381
Numéro CAS: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
ONU: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2c4862111b2d5eb96e10e5f26f3a8d0c1767e5e&vid=5afaf3b81dc745147416647bfa7c5425f9773d28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %