Imprimer
2-Pentyne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0628-25ML P0628-5ML
TCIAP0628-25MLEA 156 EUR
TCIAP0628-25ML TCIAP0628-5ML
2-Pentyne ≥97.0% (par GC)
2-Pentyne
Formule: C₅H₈
MW: 68.12 g/mol
Point d'ébullition: 56°C
Point de fusion: -109
Point d'éclair: –20°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009380
Numéro CAS: 627-21-4
EINECS: 210-989-2
ONU: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8a04ee63cad57f1c6e0b53647f2f0049a8f9e34&vid=d12960b6b5e543a1fa04314b23ce18a34d40f199&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %