Imprimer
2-Hexyne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0429-25ML H0429-5ML
TCIAH0429-25MLEA 102 EUR
TCIAH0429-25ML TCIAH0429-5ML
2-Hexyne ≥98.0% (par GC)
2-Hexyne
Formule: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: -91
Point d'éclair: –10°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009470
Numéro CAS: 764-35-2
EINECS: 212-117-6
ONU: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fd57772a20300d486496c5f73af8ec0e59bd18a&vid=4df59c95261faf2c7a5ba64697fc071a8ce9d2b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %