Imprimer
2-Méthyl-1-butène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0174-25ML M0174-100ML
TCIAM0174-25MLEA 132 EUR
TCIAM0174-25ML TCIAM0174-100ML
2-Méthyl-1-butène ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-1-butène
Formule: C₅H₁₀
Point d'ébullition: 31°C
Point de fusion: –137,5 °C
Densité: 0,6496 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009333
Numéro CAS: 563-46-2
EINECS: 209-250-7
ONU: 2459
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7125e00635e8c68eb456bdf97cc5dba05e351c7f&vid=7125e00635e8c68eb456bdf97cc5dba05e351c7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %