Imprimer
2,3,3-Triméthyl-1-butène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0671-1ML T0671-5ML
TCIAT0671-1MLEA 31.9 EUR
TCIAT0671-1ML TCIAT0671-5ML
2,3,3-Triméthyl-1-butène ≥98.0% (par GC)
2,3,3-Triméthyl-1-butène
Formule: C₇H₁₄
Point d'ébullition: 78°C
Point de fusion: –109,9 °C
Densité: 0,705 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -17°C
Numéro MDL: MFCD00008850
Numéro CAS: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a4820d4b82767c4b7b61c6c99034cc9a383f1b7&vid=2d0ae83c690f6c0b369be283e30f090cc5758057&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %