Imprimer
3-Chloro-2-méthylpropène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0209-25ML C0209-500ML
TCIAC0209-25MLEA 18.7 EUR
TCIAC0209-25ML TCIAC0209-500ML
3-Chloro-2-méthylpropène ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-2-méthylpropène
Formule: C₄H₇Cl
MW: 90.55 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Point de fusion: -80
Point d'éclair: –12°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000953
Numéro CAS: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
ONU: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 14,02148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a060aa83c37f19a9d81410c6b149d8a321411872&vid=9a1b69422e23dd7495b8747ab81c7e12865d4a78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %