Imprimer
trans-2-Méthyl-2-butenal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1003-25ML T1003-5ML
TCIAT1003-25MLEA 107 EUR
TCIAT1003-25ML TCIAT1003-5ML
trans-2-Méthyl-2-butenal ≥95.0% (par GC)
trans-2-Méthyl-2-butenal
Formule: C₅H₈O
Point d'ébullition: 116°C
Densité: 0,8688 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00006977
Numéro CAS: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
ONU: 1989
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba99409d6c96c5761fb9ba051dc19ea2f6e16b49&vid=8eff4c299086ec975e0c1a6d9bb02e5dfbf75e11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %