Imprimer
cis-4-Octène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Z)-4-Octene
O0135-5ML O0135-1ML
TCIAO0135-5MLEA 140 EUR
TCIAO0135-5ML TCIAO0135-1ML
cis-4-Octène ≥95.0% (par GC)
cis-4-Octène
Formule: C₈H₁₆
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: –118.7 °C
Densité: 0,7212 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17°C
Numéro MDL: MFCD00067484
Numéro CAS: 7642-15-1
EINECS: 231-578-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97633c1bd9ee0df852adbd36dac4f5b88f0d2b17&vid=97633c1bd9ee0df852adbd36dac4f5b88f0d2b17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %