1-Octène 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
O0041-25ML
O0041-500ML
TCIAO0041-25MLEA
18.7
EUR
TCIAO0041-25ML
TCIAO0041-500ML
1-Octène 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Octène
Formule:
C₈H₁₆ MW: 112.22 g/mol Point d'ébullition: 121 Point de fusion: -102 Point d'éclair: 10°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009548 Numéro CAS: 111-66-0 EINECS: 203-893-7 ONU: 3295 ADR: 3 II Merck Index: 14,01764 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |