Imprimer
1-Octadécène ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
O0008-25ML O0008-500ML
TCIAO0008-25MLEA 17.6 EUR
TCIAO0008-25ML TCIAO0008-500ML
1-Octadécène ≥90.0% (par GC)
1-Octadécène
Formule: C₁₈H₃₆
Point d'ébullition: 179°C
Point de fusion: 17,5 °C
Densité: 0,789 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 149°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009003
Numéro CAS: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a3a87e0ba6a21ea57192a0850b3ece30977fffc&vid=72dafb8b127f1ca3601d639b1a7574b0ccf91db5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %