Imprimer
1-Hexène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0121-25ML H0121-500ML
TCIAH0121-25MLEA 17.6 EUR
TCIAH0121-25ML TCIAH0121-500ML
1-Hexène ≥97.0% (par GC)
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 64°C
Point de fusion: -140°C
Densité: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -31°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009505
Numéro CAS: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
ONU: 2370
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5089733fc44ecc2421cd24c916ba9a9beaf75936&vid=357210d7fbd5035e487da9feafd3dd81c7a9b0f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %