Imprimer
1-Hexadécène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0610-25ML H0610-500ML H0610-100ML
TCIAH0610-25MLEA 33 EUR
TCIAH0610-25ML TCIAH0610-500ML TCIAH0610-100ML
1-Hexadécène ≥99.0% (par GC)
1-Hexadécène
Formule: C₁₆H₃₂
Point d'ébullition: 285°C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008991
Numéro CAS: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f8b6accb93598f6655aec4915c27e6118ed3a3&vid=237a66033ffecd814c4ea105ced19b08ba49e461&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %