Imprimer
1-Hexadécène ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0323-25ML H0323-500ML
TCIAH0323-25MLEA 18.7 EUR
TCIAH0323-25ML TCIAH0323-500ML
1-Hexadécène ≥90.0% (par GC)
1-Hexadécène
Formule: C₁₆H₃₂
Point d'ébullition: 285°C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008991
Numéro CAS: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0c8a1edf454f4a0585b064a55461298874700b5&vid=73428fc66c263fb82bb205902723f441484b97ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %