Imprimer
3-Chloropropène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
C0274-25ML C0274-500ML
TCIAC0274-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0274-25ML TCIAC0274-500ML
3-Chloropropène ≥98.0% (par GC)
3-Chloropropène
Formule: C₃H₅Cl
Point d'ébullition: 45°C
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000984
Numéro CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
ONU: 1100
ADR: 3,I
Merck Index: 14,00289
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73672d95b45705e024d8d6493d934eb40a58e77a&vid=ed1caaa59e619568f2721e79c7f33bd45b72ca7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %