Imprimer
3-Chloro-1-butène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0581-100G C0581-25G
TCIAC0581-100GEA 1130 EUR
TCIAC0581-100G TCIAC0581-25G
3-Chloro-1-butène ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-1-butène
Formule: C₄H₇Cl
Point d'ébullition: 64°C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,8978 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -27°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000869
Numéro CAS: 563-52-0
EINECS: 209-252-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ed18659dd1db720c8e8163873bf563fdab34e33&vid=98d00e277b95fdb91509e6cd13d0dfc1c72d4238&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %