Acétate d'allyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Acetic acid allyl ester
A0020-25ML
A0020-500ML
TCIAA0020-25MLEA
23.1
EUR
TCIAA0020-25ML
TCIAA0020-500ML
Acétate d'allyle ≥97.0% (par GC)
Acétate d'allyle
Formule:
C₅H₈O₂ Point d'ébullition: 104°C Point de fusion: –96 °C Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 15°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008721 Numéro CAS: 591-87-7 EINECS: 209-734-8 ONU: 2333 ADR: 3,II Merck Index: 14,00285 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |