Bromure d'allyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
B0643-25G
B0643-500G
TCIAB0643-25GEA
19.8
EUR
TCIAB0643-25G
TCIAB0643-500G
Bromure d'allyle ≥98.0% (par GC)
Bromure d'allyle
Formule:
C₃H₅Br MW: 120.98 g/mol Point d'ébullition: 71°C Point de fusion: -119 Point d'éclair: 12°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000244 Numéro CAS: 106-95-6 EINECS: 203-446-6 ONU: 1099 ADR: 3 I Merck Index: 14,00288 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |