Imprimer
Acétate de benzyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0022-25G A0022-500G
TCIAA0022-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0022-25G TCIAA0022-500G
Acétate de benzyle ≥99.0% (par GC)
Acétate de benzyle
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: –51 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008712
Numéro CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 14,01123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ea0ed6d6c01a29d47929aa1924777fb6441870&vid=2204a088bca1773d2d956393c1840ab1da347741&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %