Imprimer
2,4-Diméthylpentane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0769-25ML D0769-5ML
TCIAD0769-25MLEA 245 EUR
TCIAD0769-25ML TCIAD0769-5ML
2,4-Diméthylpentane ≥99.0% (par GC)
2,4-Diméthylpentane
Formule: C₇H₁₆
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –119.2 °C
Densité: 0,6734 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -12°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008945
Numéro CAS: 108-08-7
EINECS: 203-548-0
ONU: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6452da0f56a7727d406e575ccd27a57d93a9cb9a&vid=8efbf3d048372afa8de557e3c1634f715dc5c808&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %