Imprimer
2,2-Diméthylpentane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1673-1ML D1673-5ML
TCIAD1673-1MLEA 33 EUR
TCIAD1673-1ML TCIAD1673-5ML
2,2-Diméthylpentane ≥99.0% (par GC)
2,2-Diméthylpentane
Formule: C₇H₁₆
Point d'ébullition: 79°C
Point de fusion: –123,7 °C
Densité: 0,674 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -9°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009404
Numéro CAS: 590-35-2
EINECS: 209-680-5
ONU: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70d3f3585345e6c58f83c500f4771053fa5d437f&vid=70d3f3585345e6c58f83c500f4771053fa5d437f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %