1-Chloro-2-méthylpropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
C0207-25ML
C0207-500ML
TCIAC0207-25MLEA
17.6
EUR
TCIAC0207-25ML
TCIAC0207-500ML
1-Chloro-2-méthylpropane ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2-méthylpropane
Formule:
C₄H₉Cl MW: 92.57 g/mol Point d'ébullition: 70°C Point de fusion: -131 Point d'éclair: –6°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000954 Numéro CAS: 513-36-0 EINECS: 208-157-9 ONU: 1127 ADR: 3 II Merck Index: 14,05138 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |