Imprimer
2,6-Diméthyl-3,5-heptanedione ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2413-25G D2413-5G
TCIAD2413-25GEA 255 EUR
TCIAD2413-25G TCIAD2413-5G
2,6-Diméthyl-3,5-heptanedione ≥97.0% (par GC)
2,6-Diméthyl-3,5-heptanedione
Formule: C₉H₁₆O₂
Point d'ébullition: 80°C
Densité: 1,4586 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00015040
Numéro CAS: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2aa80411e9493c8a2344dd596ec1198ad6610a8&vid=d15ec76a5e9e2d287bc62019da141c6983443fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %