5-Méthyl-3-heptanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
M0335-25ML
M0335-500ML
TCIAM0335-25MLEA
17.6
EUR
TCIAM0335-25ML
TCIAM0335-500ML
5-Méthyl-3-heptanone ≥95.0% (par GC)
5-Méthyl-3-heptanone
Formule:
C₈H₁₆O Point d'ébullition: 157°C Point de fusion: –56,7 °C Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 59°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009340 Numéro CAS: 541-85-5 EINECS: 208-793-7 ONU: 2271 ADR: 3,III Merck Index: 14,06084 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |