Imprimer
5-Méthyl-2-hexanone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
I0087-25ML I0087-500ML
TCIAI0087-25MLEA 18.7 EUR
TCIAI0087-25ML TCIAI0087-500ML
5-Méthyl-2-hexanone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
5-Méthyl-2-hexanone
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point de fusion: –74°C
Point d'éclair: 36°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008950
Numéro CAS: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
ONU: 2302
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cf0b6d70c679f5901d6cc74ff38e3e9889ad641&vid=478a9be903db5124bc507fb2a29f65e402327706&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %