Méthyl-4 pentanone-2 ≥99.5% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
M0389-500ML
M0389-25ML
TCIAM0389-500MLEA
28.6
EUR
TCIAM0389-500ML
TCIAM0389-25ML
Méthyl-4 pentanone-2 ≥99.5% (par GC)
Méthyl-4 pentanone-2
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Point d'ébullition: 116°C Point de fusion: -85°C Densité: 0,801 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 17°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008938 Numéro CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 ONU: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 14,05207 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |