Imprimer
3-Méthylbutanone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
M0173-500ML M0173-25ML
TCIAM0173-500MLEA 50.6 EUR
TCIAM0173-500ML TCIAM0173-25ML
3-Méthylbutanone ≥99.0% (par GC)
3-Méthylbutanone
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 93°C
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0,8046 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 1°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008919
Numéro CAS: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
ONU: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18594a1b6a256278082a061f68ff117faf045cd3&vid=82dadf2236a837df9b34ec3ccba504630ebd3a2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %