Imprimer
2,4-Diméthyl-3-pentanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0770-25ML D0770-500ML
TCIAD0770-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0770-25ML TCIAD0770-500ML
2,4-Diméthyl-3-pentanone ≥98.0% (par GC)
2,4-Diméthyl-3-pentanone
Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008918
Numéro CAS: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
ONU: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bb0b4289ae473878c60a2bb9a49c3720a72bbc4&vid=5087e4d08a5781ee1763f212905867ab0bfc28bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %