Imprimer
2-Méthylbutyraldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0166-25ML M0166-500ML M0166-100ML
TCIAM0166-25MLEA 18.7 EUR
TCIAM0166-25ML TCIAM0166-500ML TCIAM0166-100ML
2-Méthylbutyraldéhyde ≥95.0% (par GC)
2-Méthylbutyraldéhyde
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 94°C
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 9°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006984
Numéro CAS: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
ONU: 3371
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21ae2c1b4e9e0b4a2d38403784f12beee1fd5cbb&vid=d656363f8650bc5835dbdae78d1e39c07e38c5a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %