2-Bromo-2-méthylpropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
tert-Butyl bromide
B0617-25G
B0617-500G
B0617-100G
TCIAB0617-25GEA
17.6
EUR
TCIAB0617-25G
TCIAB0617-500G
TCIAB0617-100G
2-Bromo-2-méthylpropane ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-2-méthylpropane
Formule:
C₄H₉Br MW: 137.02 g/mol Point d'ébullition: 75°C Point de fusion: -20 Point d'éclair: 18°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000125 Numéro CAS: 507-19-7 EINECS: 208-065-9 ONU: 2342 ADR: 3 II Merck Index: 14,01555 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |