Imprimer
1-Bromo-3-méthylbutane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methylbutylbromide
I0504-25G I0504-500G
TCIAI0504-25GEA 47.3 EUR
TCIAI0504-25G TCIAI0504-500G
1-Bromo-3-méthylbutane ≥96.0% (par GC)
1-Bromo-3-méthylbutane
Formule: C₅H₁₁Br
Point d'ébullition: 121°C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000253
Numéro CAS: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
ONU: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc8f168b3bbc3a68053e11639b9b7fdc9be0d4f5&vid=fd58c834c7fb0e1e545428e130f2ede72df0a978&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %