Imprimer
n-Octane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
O0022-25ML O0022-500ML O0022-100ML
TCIAO0022-25MLEA 17.6 EUR
TCIAO0022-25ML TCIAO0022-500ML TCIAO0022-100ML
n-Octane ≥97.0% (par GC)
n-Octane
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₃
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: -57°C
Densité: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009556
Numéro CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06749
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20360300e7be4ae7980f2a9664833bfa5ae5fa34&vid=f5ef4e140aecafc40bd39dd984cb713ec16eaafc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %