Imprimer
1H,1H-Pentadécafluorooctane-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0904-5G P0904-25G
TCIAP0904-5GEA 34.1 EUR
TCIAP0904-5G TCIAP0904-25G
1H,1H-Pentadécafluorooctane-1-ol ≥98.0% (par GC)
1H,1H-Pentadécafluorooctane-1-ol
Formule: C₈H₃F₁₅O
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00004675
Numéro CAS: 307-30-2
EINECS: 206-197-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b30379712264fe12907cb922908a0e6a5bf781fd&vid=b30379712264fe12907cb922908a0e6a5bf781fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency