Imprimer
n-Dodécane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0968-25ML D0968-500ML
TCIAD0968-25MLEA 18.7 EUR
TCIAD0968-25ML TCIAD0968-500ML
n-Dodécane ≥99.0% (par GC)
n-Dodécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Point d'ébullition: 216°C
Point de fusion: –9.6 °C
Densité: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008969
Numéro CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e254196243654888d269bc1b6c259b10528ba5ea&vid=99af814b1093e32775d674af8cc229acf20eef0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %