Imprimer
Sulfate de sodium et de méthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methanesulphuric acid sodium salt, Methylsulphuric acid sodium salt
M0433-25G M0433-250G
TCIAM0433-25GEA 99 EUR
TCIAM0433-25G TCIAM0433-250G
Sulfate de sodium et de méthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sulfate de sodium et de méthyle
Formule: CH₃NaO₄S
Point de fusion: 193 °C
Numéro MDL: MFCD00013457
Numéro CAS: 512-42-5
EINECS: 208-142-7
Merck Index: 14,06122
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f84e0eb0b01cc8731a2041b23e66010a2b49c3e&vid=149338c191a9ffcbffcea1770b7d44f0bc87a5fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency