Imprimer
1,4-Butanedithiol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dimercaptobutane
B0829-25ML B0829-5ML
TCIAB0829-25MLEA 78.1 EUR
TCIAB0829-25ML TCIAB0829-5ML
1,4-Butanedithiol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Butanedithiol
Formule: C₄H₁₀S₂
Point d'ébullition: 195°C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 1,0621 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 70°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004906
Numéro CAS: 1191-08-8
EINECS: 214-728-3
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce6afcfc36feee3056f714a257de326c01b38dab&vid=a4d903dd46ee89bfb01ec14de6f97ae48010e15c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %