Imprimer
1-Hexadécanethiol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0068-25ML H0068-500ML
TCIAH0068-25MLEA 17.6 EUR
TCIAH0068-25ML TCIAH0068-500ML
1-Hexadécanethiol ≥97.0% (par GC)
1-Hexadécanethiol
Formule: C₁₆H₃₄S
Point d'ébullition: 189°C
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 0,8556 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011677
Numéro CAS: 2917-26-2
EINECS: 220-846-6
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ca9c63c8de4f3b0f0d5eba82de60b8c6ba79f7b&vid=3c9dc6e9b3b84d2a27a6fd1146e4bf8cb7a94254&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %