Imprimer
Ethanethiol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl mercaptan, 1-Mercaptoethane
E0036-25ML E0036-500ML
TCIAE0036-25MLEA 18.7 EUR
TCIAE0036-25ML TCIAE0036-500ML
Ethanethiol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Ethanethiol
Formule: C₂H₆S
MW: 62.14 g/mol
Point d'ébullition: 35°C
Point de fusion: -148
Point d'éclair: –48°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004887
Numéro CAS: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
ONU: 2363
ADR: 3 I
Merck Index: 14,03726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34882e21bbd31e06f21192f785a2eb6800df39d2&vid=275722fb1925bacd6b41f94be02c1af92005a805&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %