Imprimer
Butane-1,4-diol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
B0680-25G B0680-500G
TCIAB0680-25GEA 18.7 EUR
TCIAB0680-25G TCIAB0680-500G
Butane-1,4-diol ≥99.0% (par GC)
1,4-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 19.5…20 °C
Densité: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002968
Numéro CAS: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c281d0a91720f5d38367fe22871eea0e56331fb&vid=8821f2654602a3f8bb033eb17bf2f6f5c5cd5473&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %