Imprimer
Propanol-2 ≥99.5% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0163-25ML I0163-500ML
TCIAI0163-25MLEA 17.6 EUR
TCIAI0163-25ML TCIAI0163-500ML
Propanol-2 ≥99.5% (par GC)
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 14,05208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e806821deef8407f9c98ddd1fc394f264b5ffc&vid=4ca18041ba1d57f6bb04959992492f9e0b4e10c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %