(±)-2-Nonanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(±)-Heptyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy nonane, (±)-Methyl heptyl carbinol
N0334-25ML
N0334-500ML
TCIAN0334-25MLEA
26.4
EUR
TCIAN0334-25ML
TCIAN0334-500ML
(±)-2-Nonanol ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Nonanol
Formule:
C₉H₂₀O MW: 144.26 g/mol Point d'ébullition: 198°C Point de fusion: -35 Point d'éclair: 82°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004593 Numéro CAS: 628-99-9 EINECS: 211-065-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |