Pentanol-1 ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
P0055-25ML
P0055-500ML
TCIAP0055-25MLEA
17.6
EUR
TCIAP0055-25ML
TCIAP0055-500ML
Pentanol-1 ≥99.0% (par GC)
Pentanol-1
Formule:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH Point d'ébullition: 137°C Point de fusion: –79°C Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 43°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002977 Numéro CAS: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 ONU: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 14,07118 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |