Imprimer
1-Dodécanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0978-400G D0978-25G
TCIAD0978-400GEA 27.5 EUR
TCIAD0978-400G TCIAD0978-25G
1-Dodécanol ≥99.0% (par GC)
1-Dodécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004753
Numéro CAS: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03405
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3a29a4649591d9447c8b30b26c0a701ba984276&vid=64f9a3d2a22c428aa5c94f69337f61804f7bd587&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in EtOH almost transparency