Formaldéhyde-diméthylacétal 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Formal, Methylal, Dimethoxymethane
D0637-25ML
D0637-500ML
TCIAD0637-25MLEA
17.6
EUR
TCIAD0637-25ML
TCIAD0637-500ML
Formaldéhyde-diméthylacétal 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Formaldéhyde-diméthylacétal
Formule:
CH₂(OCH₃)₂ MW: 76.1 g/mol Point d'ébullition: 42°C Point de fusion: -105 Point d'éclair: –32°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008495 Numéro CAS: 109-87-5 EINECS: 203-714-2 ONU: 1234 ADR: 3 II Merck Index: 14,06012 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |