Imprimer
Acetone-diméthylacetal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0057-25ML A0057-500ML
TCIAA0057-25MLEA 18.7 EUR
TCIAA0057-25ML TCIAA0057-500ML
Acetone-diméthylacetal ≥98.0% (par GC)
Acetone-diméthylacetal
Formule: C₅H₁₂O₂
Point d'ébullition: 80°C
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -9°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008479
Numéro CAS: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6936f6b50ad13ab1937b8330817793655823a65&vid=9b0a772e59fcf58b8b5469cf364cbb732b4c4bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %