Isopropylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2-Aminopropane
I0165-25ML
I0165-500ML
TCIAI0165-25MLEA
17.6
EUR
TCIAI0165-25ML
TCIAI0165-500ML
Isopropylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Isopropylamine
Formule:
C₃H₉N MW: 59.11 g/mol Point d'ébullition: 34°C Point de fusion: –95°C Point d'éclair: –20°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008082 Numéro CAS: 75-31-0 EINECS: 200-860-9 ONU: 1221 ADR: 3 I Merck Index: 14,05209 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |