Imprimer
Propylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
P0520-25ML P0520-500ML
TCIAP0520-25MLEA 18.7 EUR
TCIAP0520-25ML TCIAP0520-500ML
Propylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Propylamine
Formule: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59.11 g/mol
Point d'ébullition: 48°C
Point de fusion: –83°C
Point d'éclair: –30°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008205
Numéro CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
ONU: 1277
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bf4361ef4e08cca4a1009b5680f2da1b0c45aa1&vid=54d11d828139ea09f57fd1ff2189f33b58225e2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %