Imprimer
Tributylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0357-25ML T0357-500ML
TCIAT0357-25MLEA 18.7 EUR
TCIAT0357-25ML TCIAT0357-500ML
Tributylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Tributylamine
Formule: C₁₂H₂₇N
Point d'ébullition: 217°C
Point de fusion: –70°C
Densité: 0,7771 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009431
Numéro CAS: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
ONU: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=241763504005ba63b2472e70d918896745887279&vid=6de81f60e9e5d4502d36b2033877dac4f5ffe8ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %