Triéthylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
T0424-25ML
T0424-500ML
T0424-100ML
TCIAT0424-25MLEA
17.6
EUR
TCIAT0424-25ML
TCIAT0424-500ML
TCIAT0424-100ML
Triéthylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Triéthylamine
Formule:
(C₂H₅)₃N Point d'ébullition: 89°C Point de fusion: –115°C Densité: 0,729 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –8°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009051 Numéro CAS: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 ONU: 1296 ADR: 3,II Merck Index: 14,09666 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |