Imprimer
1,2-Diiodoéthane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1025-25G D1025-100G
TCIAD1025-25GEA 46.2 EUR
TCIAD1025-25G TCIAD1025-100G
1,2-Diiodoéthane ≥97.0% (par GC)
1,2-Diiodoéthane
Formule: C₂H₄I₂
MW: 281.86 g/mol
Point d'ébullition: 206
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001093
Numéro CAS: 624-73-7
EINECS: 210-859-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e61419ac3af7a29821bda88b8fab098aef8f6a8d&vid=e61419ac3af7a29821bda88b8fab098aef8f6a8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency