Heptafluoro-2-iodopropane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-iodopropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Heptafluoro-2-iodopropane, 2-Iodoheptafluoropropane
H0629-25G
H0629-100G
TCIAH0629-25GEA
83.6
EUR
TCIAH0629-25G
TCIAH0629-100G
Heptafluoro-2-iodopropane ≥95.0% (par GC)
Heptafluoro-2-iodopropane
Formule:
C₃F₇I MW: 295.93 g/mol Point d'ébullition: 40°C Point de fusion: -56 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00042089 Numéro CAS: 677-69-0 EINECS: 211-643-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light red clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |